Merck
ATTP04700
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Blasenpunkt
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Analysen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Teilchen mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der einzigartige Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftreinhaltung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: ATTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
  • Auflichtmikroskopie
  • REM-Analyse
  • Gravimetrische Analyse
  • Überwachung der Luftqualität
  • Asbestüberwachung
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany