AP322750S
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Empfohlene Produkte
Materialien
PET
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Filterdurchm.
275 mm
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: AP32
Filter Type: Netzfilter