AP2514250
Glasfaserfilter mit Bindemittel
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Synonym(e):
Glasfaser-Membranfilter mit Binderharz, Porengröße 2,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Beschreibung
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 142 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Durchmesser
142 mm
Filterdurchm.
142 mm
Dicke
1.2 mm
Porengröße
2.0 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
- Qualitative analysis
- Clarification of aqueous solutions