AP184B
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
sheep
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
F/P RATIO:
9.1 ug./mg.; 3.4 miles FITC per mole IgG
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 0.4ml distilled water.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3