Wichtige Dokumente
AP180A
Sigma-Aldrich
Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Esels, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, Spezies-adsorbiert
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
goat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
0.6 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Ziegen-IgG (H+L) (absorbiert für minimale Kreuzreaktivität mit Serumproteinen von Huhn, Meerschweinchen, Goldhamster, Pferd, Mensch, Kaninchen und Ratte)
Anwendung
Dieser Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Esels, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, Spezies-adsorbiert, ist zur Verwendung in ELISA, WB für den Nachweis von Ziegen-IgG des Esels validiert.
ELISA und Western Blot bei einer Verdünnung von 1:5.000–1:50.000. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Physikalische Form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH 8,0.
REKONSTITUTION:
Mit 0,5 l sterilem, destilliertem Wasser auf 1,0 mg/ml rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Produkt ist bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. Nach weiterer Verdünnung nicht länger als 1 Tag verwenden. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerol hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew W Rice et al.
PloS one, 9(6), e100054-e100054 (2014-06-19)
Perturbations in metabolism are a well-documented but complex facet of schizophrenia pathology. Optimal cellular performance requires the proper functioning of the electron transport chain, which is constituted by four enzymes located within the inner membrane of mitochondria. These enzymes create