AG209
VGT 2 Peptide
control for AB5907, liquid
Synonym(e):
VGLUT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Vesicular Glutamate Transporter 2, control peptide for AB5907,
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
cell based assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
rat ... SLC17A6(84487)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Neuronen- & Gliamarker
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable