Wichtige Dokumente
ABT79
Sigma-Aldrich
Anti-WASH-Komplex-Untereinheit-FAM21C-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
family with sequence similarity 21, member C, vaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WASHC4(23325)
Allgemeine Beschreibung
FAM21C, auch bekannt als Untereinheit FAM21C des WASH-Komplexes, ist Teil des 500-kDa-Kernkomplexes, der die Funktion des Wiskott-Aldrich-Syndrom-Proteins (WASH) ermöglicht. FAM21C ist in den Membranen der frühen Endosomen zu finden. FAM21C kooperiert mit CAPZ und behindert dessen Aktin-Capping-Aktivität, verbindet WASH mit Endosomen und ist für die WASH-abhängige Retromer-vermittelte Sortierung erforderlich.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das der Untereinheit FAM21C des menschlichen WASH-Komplexes entspricht.
Anwendung
Der Anti-WASH-Komplex-Untereinheit-FAM21C-Antikörper weist den Gehalt der Untereinheit FAM21C des WASH-Komplexes nach und wurde zur Verwendung in WB und IC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer früheren Charge wies die Untereinheit FAM21C des WASH-Komplexes in NIH/3T3-, A431- und HeLa-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 5 µg/ml dieses Antikörpers wies die Untereinheit FAM21C des WASH-Komplexes in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 145 kDa beobachtet
Nicht-spezifische Banden können bei >200 kDa und bei ~10 kDa beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew N J Seaman et al.
Journal of cell science, 131(12) (2018-05-20)
The retromer complex is a vital component of the endosomal protein sorting machinery necessary for sorting into both the endosome-to-Golgi retrieval pathway and also the endosome-to-cell-surface recycling pathway. Retromer mediates cargo selection through a trimeric complex comprising VPS35, VPS29 and
Helen Chen et al.
JCI insight, 5(17) (2020-09-04)
Prader-Willi syndrome (PWS) is a developmental disorder caused by loss of maternally imprinted genes on 15q11-q13, including melanoma antigen gene family member L2 (MAGEL2). The clinical phenotypes of PWS suggest impaired hypothalamic neuroendocrine function; however, the exact cellular defects are
Heather E Miller et al.
PLoS pathogens, 14(4), e1007005-e1007005 (2018-04-19)
Coxiella burnetii is an intracellular bacterium that replicates within an expansive phagolysosome-like vacuole. Fusion between the Coxiella-containing vacuole (CCV) and late endosomes/multivesicular bodies requires Rab7, the HOPS tethering complex, and SNARE proteins, with actin also speculated to play a role.
Jonathan F Striepen et al.
The Journal of cell biology, 221(8) (2022-07-09)
ER contact sites define the position of endosome bud fission during actin-dependent cargo sorting. Disrupting endosomal actin structures prevents retrograde cargo movement; however, how actin affects ER contact site formation and endosome fission is not known. Here we show that
Tanya T Cheung et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 319(5), F895-F907 (2020-10-06)
The epithelial Na+ channel (ENaC) located at the apical membrane in many epithelia is the rate-limiting step for Na+ reabsorption. Tight regulation of the plasma membrane population of ENaC is required, as hypertension or hypotension may result if too many