ABT242
Anti-Galectin-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Galectin-4, Gal-4, Antigen NY-CO-27, L-36 lactose-binding protein, L36LBP, Lactose-binding lectin 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGALS4(3960)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in human stomach tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Galectin-4 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable