Wichtige Dokumente
ABS527
Sigma-Aldrich
Anti-Sphk2-Antikörper, C-terminal
serum, from rabbit
Synonym(e):
Sphingosine kinase 2, SK 2, SPK 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sphk2(56632)
Allgemeine Beschreibung
Sphingosin-Kinase 2 (Sphk2) ist neben seinem Schwesterenzym Sphk1 eine wichtige Kinase, die zur Bildung des wichtigen intra- und extrazellulären Signallipid-Mediators und neuroprotektiven Faktors SPP/S1P (Sphingosin-1-phosphat) benötigt wird. Sphk2 ist wichtig für die Entwicklung der Blutgefäße und des Gehirns, fungiert als antiapoptotischer Faktor und vermittelt viele proliferationsvermittelte Reaktionen, beispielsweise in Zusammenhang mit Insulin und seiner mitogenen Eigenschaft. Sphk2 ist vorwiegend an der Lysosom-Membran lokalisiert aber auch im Zytoplasma zu finden. Kürzlich durchgeführte Studien zeigen, dass ApoE die Sekretion von Sphingosin-1-phosphat im Gehirn reguliert und SPP/S1P wiederum die Glutamat-Sekretion und Synapsenstärke in Hippocampusneuronen positiv reguliert, weshalb Sphk1/2 eine wichtige Rolle bei der Verbindung zwischen der synaptischen Plastizität und neuronalen Aktivität im Gehirn spielt.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von Sphk2 der Maus entspricht.
Anwendung
Dieser Antikörper Anti-Sphk2, C-terminal, ist für die Verwendung in Western Blots, Immunpräzipitation und Immunzytochemie zum Nachweis von C-terminalem CTGF validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Sphk2 in 10 µg Lungengewebe-Lysat von Mäusen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Sphk2 in BMMC-Gewebelysat von Mäusen nachgewiesen (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515–2525).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Sphk2 aus BMMC-Gewebelysat von Mäusen ausgefällt (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515–2525).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Sphk2 in Huvec-Zellen nachgewiesen (Venkataraman, K., et al. (2006) Biochem. J. 397: 461–471).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in RAW264.7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde C-terminales Sphk2 in 10 µg RAW264.7-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 65 kDa gemessen, bei höherem Molekulargewicht können nicht charakterisierte Banden beobachtet werden
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana Olivera et al.
The Journal of biological chemistry, 281(5), 2515-2525 (2005-12-01)
Engagement of the high affinity receptor for IgE (FcepsilonRI) on mast cells results in the production and secretion of sphingosine 1-phosphate (S1P), a lipid metabolite present in the lungs of allergen-challenged asthmatics. Herein we report that two isoforms of sphingosine
Krishnan Venkataraman et al.
The Biochemical journal, 397(3), 461-471 (2006-04-21)
Sphingosine 1-phosphate (S1P), produced by Sphks (sphingosine kinases), is a multifunctional lipid mediator that regulates immune cell trafficking and vascular development. Mammals maintain a large concentration gradient of S1P between vascular and extravascular compartments. Mechanisms by which S1P is released