ABS2131M
Anti-phospho Rab1 (Thr75)
from rabbit
Synonym(e):
YPT-1 related protein, Ras-related protein Rab-1A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr75)
Angaben zum Gen
human ... RAB1A(5861)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Rab1 (Thr75) in lysates from HEK-293T stably expressing GST-Rab1a-Tak1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2