Wichtige Dokumente
ABS1506
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SIN1 (Thr398)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr398)
Angaben zum Gen
human ... MAPKAP1(79109)
Allgemeine Beschreibung
Ziels der Rapamycin-Komplex-2-Untereinheit MAPKAP1 (UniProt: Q9BPZ7; auch bekannt als TORC2-Untereinheit MAPKAP1, Mitogen-aktivierte Proteinkinase 2-assoziiertes Protein 1, mit Stress-aktivierter MAP-Kinase interagierendes Protein 1, SAPK-interagierendes Protein 1, mSIN1) wird vom MAPKAP1-Gen (auch MIP1, SIN1 genannt) (Gen-ID: 79109) in Menschen kodiert. mSIN1 ist eine Untereinheit von mTORC2, die das Zellwachstum und -überleben in Reaktion auf Hormonsignale reguliert. Es wird ubiquitär exprimiert, wobei die stärkste Expression im Herz und in der Skelettmuskulatur erfolgt. Sechs Isoformen von SIN1, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Alle Isoformen außer Isoform 4 können in den mTORC2-Komplex integriert werden. mTORC2 wird nachweislich durch Wachstumsfaktoren aktiviert und ist im Gegensatz zu mTORC1 nährstoffintensiv. mTORC2 phosphoryliert Serin 473 in Akt1, wodurch die Phosphorylierung von Threonin 308 durch PDK1 erleichtert und die vollständige Akt-Aktivierung ermöglicht wird. Der Knockout des SIN1-Gens eliminiert Berichten zufolge die Serin 473-Phosphorylierung von Akt und stört die RICTOR-mTOR-Interaktion. Darüber hinaus reguliert mTORC2 die Phosphorylierung von SGK1 an Serin 422. Innerhalb von mTORC2, wird MAPKAP1 für die Komplexbildung und mTORC2-Kinase-Aktivität benötigt. MAPKAP1 hemmt MAP3K2, indem es seine Dimerisation und Auto-Phosphorylierung verhindert.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert das an Threonin 398 phosphorylierte humane mit Stress-aktivierter MAP-Kinase interagierende Protein 1.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 11 Aminosäuren entspricht, die das phosphorylierte Threonin 398 des humanen mit Stress-aktivierter MAP-Kinase interagierenden Proteins 1 (SIN1) umgeben.
Anwendung
Anti-phospho-SIN1 (Thr398), Best.-Nr. ABS1506, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis des Ziels der Rapamycin-Komplex-2-Untereinheit MAPKAP1 (SIN1), der für die Verwendung in Western Blots und Peptidinhibitionsassays getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Peptidinhibitionsanalyse: Für die Peptidblockierungsanalyse wurde eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:500 mit L6-Zellen verwendet, die mit IGF-1 behandelt wurden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in mit IGF-1 behandeltem L6-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde phospho-SIN1 (Thr398) in mit IGF-1 behandeltem L6-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 65 kDa gemessen; 59,12 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable