ABN88
Anti-phospho-NR1 (Ser896) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer896)
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13