Wichtige Dokumente
ABN645
Sigma-Aldrich
Anti-RIM-2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2, Rab-3-interacting molecule 2, RIM 2, Rab-3-interacting protein 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, human
Methode(n):
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIMS2(9699)
Allgemeine Beschreibung
Rab3-interagierende Moleküle (RIMs) sind synaptische Proteine, die für die Transmission und Plastizität von Neuronen benötigt werden. RIM 1- und RIM 2-Proteine werden in überlappenden aber unterschiedlichen Mustern im gesamten Gehirn exprimiert. Die Ablation beider Gene war zwar für Mäuse nicht tödlich, doch die Deletion der beiden führte zu postnataler Mortalität. Diese Letalität ist auf eine fehlerhafte Neurotransmitter-Freisetzung zurückzuführen. Synapsen ohne RIM-Proteine können Neurotransmitter zwar freisetzen, jedoch nicht in Reaktion auf normale Ca2+-Trigger. Wie RIM 1 wird auch RIM 2 als Effektorprotein für Rab3 angesehen, das auf GTP-abhängige Weise an den synaptischen Vesikeln an Rab3 bindet.
Spezifität
Dieser Antikörper kann viele Isoformen erkennen und weist voraussichtlich keine Kreuzreaktivität mit anderen RIM-Proteinen auf.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der zentralen Region von humanem RIM 2 entspricht.
Epitop: zentrale Region
Anwendung
Der Anti-RIM-2-Antikörper ist ein Antikörper gegen RIM 2 zur Verwendung in Western Blots, IHC- und Immunfluoreszenz-Anwendungen.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit 5 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde RIM 2 in menschlichem Hirngewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde RIM 2 in humanen Gehirnzellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat mit und ohne Blockierungspeptid.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 μg/ml dieses Antikörpers wurde RIM 2 in Rattenhirngewebe-Lysat mit und ohne Blockierungspeptid nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 86 kDa gemessen. UniProt beschreibt 3 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen, mit einem Molekulargewicht zwischen ~ 31 kDa und ~ 160 kDa.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable