Wichtige Dokumente
ABN470
Sigma-Aldrich
Anti-EPAC1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Rap guanine nuclear exchange factor 3, RAPGEF3, cAMPGEF-I, bcm910, cAMP-GEFI, Exchange factor directly activated by cAMP, cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I, EPAC1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human, rat
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAPGEF3(10411)
Allgemeine Beschreibung
EPAC1 (exchange protein directly activated by cAMP 1) ist auch als Rap guanine nuclear exchange factor 3 und cAMPGEF-I bekannt. EPAC1 ist ein Guaninnukleotid-Austauschfaktor (GEF) für die kleinen GTPasen RAP1A und RAP2A, die durch die cAMP-Bindung aktiviert werden. EPAC1 koppelt die cAMP-Produktion an die Aktivierung der Ras-Familie-GTPase Rap. Die Aktivierung von Rap steuert verschiedene Zellabläufe wie Integrin-vermittelte Zelladhäsion, vaskuläre Endothelbarrierenbildung und Bildung von Herzmyozyten-Gap-Junction. EPAC1 ist ein Teil des Signalisierungskomplexes, in dem es den PI3K-gamma-Komplex aktiviert, der an der Angiogenese beteiligt ist. EPAC1 kann auch die Ionenkanalbildung, intrazelluläre Ca++-Signalisierung, Ionentransporteraktivität und Exozytose regulieren. EPAC1 wird verbreitet exprimiert, insbesondere in Hirn, Herz, Niere, Pankreas, Milz, Eierstöcken, Schilddrüse und Rückenmark.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem EPAC1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-EPAC1-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Epac gerichtet ist und in Western Blot und IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EPAC1 in humanen Nieren-, Thalamus- und Kleinhirngewebe nach.
Qualität
Mittels Western Blot an Gewebelysat von Ratten-Skelettmuskel beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies EPAC1 in 15 µg Gewebelysat von Ratten-Skelettmuskel nach.
Zielbeschreibung
~103 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Skelettmuskel-Gewebelysat von Ratten
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable