Merck
Alle Fotos(4)
Key Documents
ABN1662
Sigma-Aldrich
Anti-STRA6
from rabbit
Synonym(e):
Stimulated by retinoic acid gene 6 protein, Retinoic acid-responsive protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Stra6(20897)
Allgemeine Beschreibung
Retinsäure-stimuliertes Gen-6-Protein (UniProt: O70491; auch bekannt als Retinsäure-responsives Protein, STRA6) wird vom Stra6-Gen (Gen-ID: 20897) in Mausspezies kodiert. STRA6 ist ein Multipass-Membranprotein, das als hoch affiner Zelloberflächenrezeptor für das komplexe Retinol-Retinol-Bindungsprotein (RBP/RBP4) fungiert. Es weist eine intramembrane und neun transmembrane als Dimer zusammengesetzte Helices auf. Seine Funktion besteht darin, Retinol aus RBP/RBP4 zu entfernen und über die Plasmamembran zu transportieren, wo es metabolisiert werden kann. Dieser Mechanismus ist nicht von der Endozytose abhängig. Bindet mit hoher Affinität an RBP/RBP4. Verstärkt die zelluläre Retinolaufnahme aus dem Retinol-RBP-Komplex. STRA6 wird im Embryo weit exprimiert. Bei Erwachsenen wird es im Plexus choroideus und in den die Blut-Hirn-Schranke bildenden mikrovaskulären Zellen des Gehirns exprimiert. Zudem wird es im retinalen Pigmentepithel, im Samenepithel der Hoden, im Dottersack und in der Chorioallantoisplazenta exprimiert. Seine Expression in Sertoli-Zellen ist von der spermatogenen Zyklusphase abhängig. STRA6 kann durch Retinsäure induziert werden und wird in Säugerepithelzellen nachweislich durch Wnt1 und Retinoid synergistisch hochreguliert. Mutationen im Stra6-Gen wurden mit dem Matthew-Wood-Syndrom in Verbindung gebracht, das durch pulmonale Agenesie/Hypoplasie, Mikrophthalmie/Anophthalmie und kongenitale kardiale, digestive und urogenitale Missbildungen charakterisiert ist. (Literatur: Sadowski, S et al. (2017). Birth Defects Res. 109(4); 251–253; Chen, Y et al. (2016). Science 353 (6302), aad8266).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert das Retinsäure-stimulierte Gen-6-Protein (Stimulated by Retinoic Acid Gene 6, STRA6) der Maus. Er zielt auf ein Epitop in 109 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
His-markiertes rekombinantes Fragment, das 109 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des Retinsäure-stimulierten Gen-6-Proteins (STRA6) der Maus entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde STRA6 in mit einem leeren Vektor oder pCMVTag2b-Stra6 transfizierten 293T-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Noa Noy).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde STRA6 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Berry, D.C., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(19):3851–9).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde STRA6 in mit einem leeren Vektor oder pCMVTag2b-Stra6 transfizierten 293T-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Noa Noy).
Analyse mittels Durchflusszytometrie: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde STRA6 in HT-29-Zellen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250–1.000 wurde STRA6 in Mäusehoden und humanem Leberkrebsgewebe nachgewiesen.
Anti-STRA6, Best.-Nr. ABN1662, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf das das Retinsäure-stimulierte Gen-6-Protein (STRA6) gerichtet ist und in der Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH3T3/L1-Adipozyten.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde STRA6 in NIH3T3/L1-Adipozyten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 90 kDa gemessen; 73,77 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bryan Marsh et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
The placenta is the interface between mother and fetus in all eutherian species. However, our understanding of this essential organ remains incomplete. A substantial challenge has been the syncytial cells of the placenta, which have made dissociation and independent evaluation