Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
ABN1661
Sigma-Aldrich
Anti-Membralin-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Transmembrane protein 259
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Membralin (UniProt: Q8CIV2; auch bezeichnet als Transmembranprotein 259) wird vom Tmem259-Gen (auch bezeichnet als ORF61-Gen) (Gen-ID: 216157) in Mausspezies kodiert. Membralin ist ein hochkonserviertes Protein mit mehreren Transmembranregionen. Der Sequenz von Membralin nach gibt es jedoch keine eng verwandten Gene. Das Protein verfügt sowohl am N- als auch am C-Terminus über mehrere Glykosylierungsstellen und zytosolische Regionen. Es wird in mehreren Geweben exprimiert, zum Beispiel in Gehirn und Rückenmark. Jedoch kommt es nicht in Herz, Skelettmuskulatur und Milz vor. Beim Menschen wurde bei bestimmten Krebserkrankungen, einschließlich Ovarialkarzinomen, über eine Membralin-Expression berichtet. Es wurde berichtet, dass Membralin eine Rolle beim ER-assoziierten Proteinabbau (ERAD) spielt und für die Clearance fehlgefalteter Proteine im endoplasmatischen Retikulum (ER) erforderlich ist. Außerdem ist es für das Überleben von Motoneuronen erforderlich. Mäuse mit Membralin-Mutation weisen einen erhöhten basalen ER-Stress sowie schwere und früh einsetzende Motoneuronenerkrankungen auf und sterben postnatal an Tag 5 oder 6. (Literatur: Chen YC et al. (2005). Biochimica Biophysica Acta 1730(2): 96–102.)
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist Membralin in Membralin-überexprimierenden HEK293-Zellen spezifisch nach.
Immunogen
Ein Myc-konjugiertes lineares Peptid aus der N-terminalen Region von Membralin der Maus.
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Der Anti-Membralin-Antikörper (Kat.-Nr. ABN1661) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Membralin abzielt und in Immunzytochemie, Immunhistochemie, Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunpräzipitationsanalyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Membralin in HEK293-Zelllysat nach Transfektion mit Membralin der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lu-Lin Jiang und Dr. Bing Zhu aus dem Labor von Dr. Dongxian Zhang am Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute).
Immunzytochemische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Membralin in neuronalen Vorläuferzellen der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lu-Lin Jiang und Dr. Bing Zhu aus dem Labor von Dr. Dongxian Zhang am Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute).
Immunhistochemische Analyse: Mit 5,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Membralin in Rückenmarkgeweben der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lu-Lin Jiang und Dr. Bing Zhu aus dem Labor von Dr. Dongxian Zhang am Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute).
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Membralin in HEK293-Zelllysat nach Transfektion mit Membralin der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lu-Lin Jiang und Dr. Bing Zhu aus dem Labor von Dr. Dongxian Zhang am Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zellen mit Membralin-Überexpression.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Membralin in 4 µl Lysat aus mit myc-Membralin der Maus transfizierten und Membralin-überexprimierenden HEK293-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~68 kDa gemessen; 63,56 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein A + Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lu-Lin Jiang et al.
The Journal of clinical investigation, 129(8), 3103-3120 (2019-05-22)
Mechanisms underlying motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are yet unclear. Specific deletion of the ER-component membralin in astrocytes manifested postnatal motor defects and lethality in mice, causing the accumulation of extracellular glutamate through reducing the glutamate transporter