Merck
ABN1480
Sigma-Aldrich
Anti-p47-phox-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neutrophil cytosol factor 1, NCF-1, 47 kDa neutrophil oxidase factor, NCF-47K, Neutrophil NADPH oxidase factor 1, p47-phox, p47-phox
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ncf1(17969)
Allgemeine Beschreibung
Neutrophilen-Cytosol-Faktor 1 (UniProt Q09014), auch bekannt als 47-kDa-Neutrophilen-Oxidase-Faktor, NADPH-Oxidase-Untereinheit, Ncf-1, NCF-47K, Neutrophilen-NADPH-Oxidase-Faktor 1, p47-phox, p47phox) wird vom Ncf1-Gen in Mausspezies kodiert. An der Aktivierung der NADPH-Oxidase-abhängigen Superoxidbildung müssen mehrere cytosolische Faktoren, einschließlich p47-phox, p67-phox, p40-phox und Rac, beteiligt sein. In der ruhenden Zelle bilden p47phox, p67phox und p40phox einen cytosolischen Komplex mit hohem Molekulargewicht. Die Aktivierung der NADPH-Oxidase wird durch die Assemblierung von p47phox, p67phox und Rac mit Cytochrom b558 in einem 1:1:1:1-Komplex in der Plasmamembran initiiert.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von p47-phox der Maus entspricht.
Anwendung
Der Anti-p47-phox-Antikörper ist ein Antikörper gegen p47-phox zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde p47-phox in der Großhirnrinde und im Dünndarm von Mäusen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde p47-phox in 10 µg Raji-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 47 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Duncombe et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 43(6), 477-491 (2017-01-01)
Normal neurovascular coupling, mediated by the fine interplay and communication of cells within the neurovascular unit, is critical for maintaining normal brain activity and cognitive function. This study investigated whether, with advancing age there is disruption of neurovascular coupling and