ABF1207-AF488
Anti-phospho-Syk (Tyr323) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase Syk, p72-Syk, p72Syk, Spleen tyrosine kinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr323)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Syk Tyr323 phosphorylation induction in hydrogen peroxide-treated Jurkat cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable