ABE262
Anti-HDAC4 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Histone deacetylase 4, HD4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Chromatin-Biologie (ChIP)
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HDAC4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HepG2 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1