ABE2614
Anti-ATF5
from rabbit
Synonym(e):
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, Activating transcription factor 5, Transcription factor ATFx
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
monkey, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATF5(22809)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in Western Blot applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Immunofluorescence applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in transfected Hela Cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Cos-7, Hela, and C6 cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected ATF5 in COS-7 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2