ABE241
Anti-MBNL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
muscleblind-like (Drosophila), Triplet-expansion RNA-binding protein, muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, KIAA0428
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBNL1(4154)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBNL1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
A431 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable