ABE1788
Anti-Nicotinamide N-methyltransferase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
EC 2.1.1.1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NNMT(4837)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Nicotinamide N-methyltransferase in human liver, human kidney, and human pancreas tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nicotinamide N-methyltransferase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash