ABE1314
Anti-phospho TIN2 (Ser295) Antibody
0.25 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
TERF1-interacting nuclear factor 2, TRF1-interacting nuclear protein 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer295)
Angaben zum Gen
human ... TINF2(26277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TIN2 in nocodazole treated HeLa cell lysate (Yang, S., and Counter, C. M., PLoS One. 8(8):e71697).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TIN2 in 10 µg of Hela acid extract cell lysate.
Zielbeschreibung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1