ABD85
Anti-PAX3/7BP Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
PAX3 binding protein 1, PAX7 binding protein 1, GC-rich sequence DNA-binding factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Paxbp1(67367)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Muskelphysiologie
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Pax3/7BP in a 10 µg jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1