ABD28
Anti-Rfx6 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
DNA-binding protein RFX6, Regulatory factor X 6, Regulatory factor X domain-containing protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rfx6(320995)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Rfx6 in mouse embryo pancreas tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Mouse embryo pancreas tissue
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1