Alle Fotos(1)
Key Documents
ABD122
Sigma-Aldrich
Anti-Dishevelled-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
DSH, DVL1, DVL2, DVL3, DSH Homolog 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DVL3(1857)
Allgemeine Beschreibung
Dishevelled (DVL1), das menschliche Homolog des Drosophila-Dishevelled-Gens (dsh), kodiert ein zytoplasmatisches Phosphoprotein, das die Zellproliferation reguliert. Das Protein fungiert als Transducer-Molekül für Entwicklungsprozesse, einschließlich Segmentierung und Neuroblastenspezifikation. Dishevelled spielt sowohl bei der kanonischen als auch bei der nicht-kanonischen Wnt-Signalgebung eine Rolle. Die DVL1-Mutation ist wahrscheinlich für die Transformation von Neuroblastomen verantwortlich, und das Schwartz-Jampel-Syndrom und die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2A wurden in derselben Region wie das DVL1-Gen kartiert, so dass Dishevelled auch bei diesen Krankheiten eine Rolle spielen könnte.
Spezifität
Erkennen von Mensch, Maus und Ratte Dishevelled 1, 2 und 3.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Dishevelled entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Dishevelled-Antikörper ist für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunzytochemie zum Nachweis von Dishevelled validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in PC12-Zellen verwendet. (Kishida et al. 2007. Dvl reguliert endo- und exozytotische Prozesse durch Bindung an Synaptotagmin. Genes to Cells, 12, 49–61).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293T-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Ein 1:1000 dieses Antikörpers wies Dishevelled in 10 µg HEK293T-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 81 kDa beobachtet
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Kishida et al.
Molecular and cellular biology, 19(6), 4414-4422 (1999-05-18)
The N-terminal region of Dvl-1 (a mammalian Dishevelled homolog) shares 37% identity with the C-terminal region of Axin, and this related region is named the DIX domain. The functions of the DIX domains of Dvl-1 and Axin were investigated. By
Shosei Kishida et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 12(1), 49-61 (2007-01-11)
Dvl, an important component of the Wnt signalling pathway, is thought to be involved in synaptogenesis. In this study, we investigated whether Dvl regulates neurotransmitter release. Knockdown of Dvl in PC12 cells suppressed K(+)-induced dopamine release, and this phenotype was
Wnt-3a and Dvl induce neurite retraction by activating Rho-associated kinase.
Kishida, S; Yamamoto, H; Kikuchi, A
Molecular and cellular biology null
Anja Bufe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(34) (2021-08-22)
Canonical Wnt signaling plays critical roles in development and tissue renewal by regulating β-catenin target genes. Recent evidence showed that β-catenin-independent Wnt signaling is also required for faithful execution of mitosis. However, the targets and specific functions of mitotic Wnt