Merck
ABC926
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM11-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, Protein BIA1, RING finger protein 92, Tripartite motif-containing protein 11, TRIM11
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM11(81559)
mouse ... Trim11(94091)
Allgemeine Beschreibung
Die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase TRIM11 (UniProt Q96F44; auch bekannt als Protein BIA1, RING-Fingerprotein 92, Tripartite motif-containing 11, Tripartite motif-containing protein 11) wird beim Menschen durch das TRIM11-Gen (auch bekannt als BIA1, RNF92) kodiert (Gen-ID: 81559). TRIM11 gehört zu einer Familie von mehr als 70 TRIM/RBCC-Proteinen, die sich durch ihre gemeinsame dreiteilige Motivstruktur auszeichnen, die auch als RBCC-Domäne (RING-Finger, B-Box und Coiled-Coil) bezeichnet wird. Es wird angenommen, dass die B-Box- und Coiled Coil-Regionen an Protein-Protein-Wechselwirkungen und der Bildung makromolekularer Komplexe beteiligt sind. TRIM-Proteine sind an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt, darunter Zellproliferation, Differenzierung, Onkogenese und Apoptose. Das Vorhandensein einer RING-Domäne deutet darauf hin, dass TRIM-Proteine als E3-Ubiquitin-Ligasen fungieren. Das neuroprotektive Peptid Humanin, die 105-kDa-Komponente von ARC105 (Activator-Recruited Cofactor) sowie die Transkriptionsfaktoren Pax6 und PHOX2B sind allesamt bekannte Subrate, die durch TRIM11 über das Ubiquitin-Proteasom-System abgebaut werden. Darüber hinaus wird berichtet, dass TRIM11 die frühen Schritte der HIV-1-Replikation in Wirtszellen auf eine von der RING-Domäne abhängige Weise beeinträchtigt.
Spezifität
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper mit allen drei gespleißten Isoformen von menschlichem TRIM11 reagiert.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen TRIM11 entspricht.
Anwendung
Erkennen Sie TRIM11 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen TRIM11, Best.-Nr. ABC926, validiert für die Verwendung im Western Blotting und in der Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50–250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies TRIM11 in menschlichem Prostatakrebs, menschlichem Dickdarmkrebs, menschlichem Melanom und menschlichem Nierengewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot im Lysat von RAW264.7-Mausmakrophagenzellen.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies TRIM11 in 10 µg Lysat von RAW264.7-Mausmakrophagenzellen nach.
Zielbeschreibung
~53 kDa beobachtet. 52,8 kDa (Isoform 1), 43,0 kDa (Isoform 2) und 52,6 kDa (Isoform 3) berechnet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liang Chen et al.
Nature communications, 9(1), 1223-1223 (2018-03-28)
The proteasome is a complex protease critical for protein quality control and cell regulation, and its dysfunction is associated with cancer and other diseases. However, the mechanisms that control proteasome activity  in normal and malignant cells remain unclear. Here we report
Guixin Zhu et al.
Cell reports, 33(9), 108418-108418 (2020-12-03)
Neurodegenerative diseases are characterized by the formation and propagation of protein aggregates, especially amyloid fibrils. However, what normally suppresses protein misfolding and aggregation in metazoan cells remains incompletely understood. Here, we show that TRIM11, a member of the metazoan tripartite