ABC829
Anti-SCRN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Secernin-1, SCRN1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCRN1(9805)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SCRN1 in human kidney cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected SCRN1 in human kidney tissue with and without blocking peptide.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable