Alle Fotos(2)
Key Documents
AB9714-I
Sigma-Aldrich
Anti-RAGE
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Advanced glycosylation end product-specific receptor, Receptor for advanced glycosylation end products, RAGE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
glycosylation
Angaben zum Gen
human ... AGER(177)
Allgemeine Beschreibung
Spezifischer Rezeptor für fortgeschrittene Glykosylierungsendprodukte (UniProt: Q15109; auch bekannt als receptor for Advanced Glycosylation End products, RAGE) wird beim Menschen vom AGER-Gen (auch bekannt als RAGE) kodiert (Gen-ID: 177). RAGE ist ein Single-Pass-Typ-I-Membranprotein, das zwei Ig-ähnliche Domänen vom C2-Typ, eine Ig-ähnliche Domäne vom V-Typ, eine Transmembrandomäne mit 21 Aminosäuren und eine zytoplasmatische Domäne mit 41 Aminosäuren enthält. RAGE vermittelt Interaktionen von fortgeschrittenen Glykosylierungsendprodukten (AGE), d. h. nicht-enzymatisch glykosylierten Proteinen, die sich bei Alterung und beschleunigt bei Diabetes im Gefäßgewebe ansammeln. RAGE wirkt als Vermittler akuter und chronischer Gefäßentzündungen bei Erkrankungen wie Atherosklerose und bei Komplikationen von Diabetes. Es wird berichtet, dass die Blockierung von RAGE die Entwicklung von Atherosklerose und Gefäßerkrankungen unterdrückt. RAGE wird von Endothelzellen, mononuklearen Fresszellen, Neuronen und glatten Muskelzellen exprimiert. Während der Entwicklung, insbesondere im Zentralnervensystem, wird eine stärkere Expression von RAGE beobachtet, und während der Reifezeit nimmt der Gehalt an RAGE ab. Neben der Bindung an fortgeschrittene Glykosylierungsendprodukte (AGE) bindet RAGE auch Amyloid-Beta-Peptid, Proteine der S100-Familie und Leukozytenintegrine. Übermäßige Mengen von Amyloidpeptiden (Ab) im Gehirn führen zu einer Überstimulation von RAGE. Es wird angenommen, dass die RAGE-Ab-Interaktion zu oxidativem Stress führt, der die neuronale Degeneration begünstigt.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist Receptor for Advanced Glycosylation End Products (RAGE) nach. Dieser Antikörper zielt auf ein Epitop, das 21 Aminosäuren in der N-terminalen Region von menschlichem RAGE entspricht. RAGE von Mensch, Maus und Ratte weist in dieser Epitopregion eine Homologie von 95 % auf.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 20 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von menschlichem RAGE entspricht.
Anwendung
Anti-RAGE, Best.-Nr. AB9714-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den Advanced Glycosylation End Product-spezifischen Rezeptor abzielt und in der Immunhistochemie (Paraffin) und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies RAGE in menschlichem Lungengewebe nach.
Qualität
Bewertet durch Western Blot in Lungengewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen RAGE in 10 µg Lungengewebelysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~48 kDa beobachtet; 42,80 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: AB9714
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1