Merck
AB5404
Sigma-Aldrich
Anti-Neurturin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Anti-NTN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRTN(4902)
Spezifität
Neurturin. Keine Kreuzreaktivität mit GDNF.
Immunogen
Rekombinantes menschliches Neurturin.
Anwendung
Der Anti-Neurturin-Antikörper weist den Neurturin-Gehalt nach und wurde zur Verwendung in IH veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie & Neurotrophine
Immunhistochemie: 1:1.000–1:2.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Lyophilisiert. Enthält keine Konservierungsmittel. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Bei Bedarf zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P T Kotzbauer et al.
Nature, 384(6608), 467-470 (1996-12-05)
The normal development of the vertebrate nervous system entails the death of 30-70% of the neurons originally generated in most neuronal populations. This naturally occurring cell death is regulated by specific neurotrophic factors that promote neuronal survival and which are
James F Striebel et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 17-17 (2021-01-30)
Accumulation of misfolded host proteins is central to neuropathogenesis of numerous human brain diseases including prion and prion-like diseases. Neurons of retina are also affected by these diseases. Previously, our group and others found that prion-induced retinal damage to photoreceptor
Ilaria Barone et al.
PloS one, 7(11), e50726-e50726 (2012-12-05)
Slow, progressive rod degeneration followed by cone death leading to blindness is the pathological signature of all forms of human retinitis pigmentosa (RP). Therapeutic schemes based on intraocular delivery of neuroprotective agents prolong the lifetime of photoreceptors and have reached
Guobao Li et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 126-126 (2019-06-11)
The centrosomal protein γ-tubulin complex protein 3 (Tubgcp3/GCP3) is required for the assembly of γ-tubulin small complexes (γ-TuSCs) and γ-tubulin ring complexes (γ-TuRCs), which play critical roles in mitotic spindle formation during mitosis. However, its function in vertebrate embryonic development
Ilaria Barone et al.
Molecular vision, 20, 1545-1556 (2014-12-10)
In human patients and animal models of retinitis pigmentosa (RP), a gradual loss of rod photoreceptors and decline in scotopic vision are the primary manifestations of the disease. Secondary death of cones and gradual, regressive remodeling of the inner retina