AB5118
Anti-Cyclooxygenase-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
COX-2, PGHS-2, PHS-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bovine, sheep, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuroinflammation & Schmerz
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000 using 100 ng of immunogen peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable