AB3831-I
Anti-phospho Cofilin-1 Antibody (Ser3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cofilin-1, Ser3-phosphorylated, 18 kDa phosphoprotein, Ser3-phosphorylated, Cofilin, non-muscle isoform, Ser3-phosphorylated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer3)
Angaben zum Gen
human ... CFL1(1072)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Ser3-phosphorylatd cofilin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable