Merck
AB3516P
Sigma-Aldrich
Anti-Natrium-Calcium-Austauscher 1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
NCX1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
ELISA
WB
Speziesreaktivität:
rat
Methode(n):
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
5
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC8A1(6546)
Spezifität
Erkennt Natrium-Calcium-Austauscher 1 (NCX1) der Ratte. Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit anderen NCX-Proteinen.
Immunogen
Eine 23 Aminosäuren lange Peptidsequenz in der zytoplasmischen Domäne 3 von NCX1 der Ratte (Low et al. 1993; Furman et al. 1993; Lee et al. 1994; Nicoll et al. 1996; Kumoro et al. 1992; Blaustein & Lederer 1999).
Anwendung
Der Anti-Natrium-Calcium-Austauscher-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Natrium-Calcium-Austauscher 1 zur Verwendung in ELISA und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL.
ELISA: 0,5–1 μg/ml unter Verwendung von 1 μg/ml Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Na+/Ca2+ exchanger-1 mediates left ventricular dysfunction in mice with chronic intermittent hypoxia.
Chen, L; Zhang, J; Hu, X; Philipson, KD; Scharf, SM
Journal of Applied Physiology (1985)
Xuehui Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 616-616 (2019-07-10)
Background: Neuregulin (NRG-1), an essential stress-mediated paracrine growth factor, has a cardioprotective effect in failing heart. However, the underlying mechanism remains unclear. The role of NRG-1β in heart failure (HF) rats was examined. Methods and Results: Volume-overload HF rat model
Vijayababu M Radhakrishnan et al.
The Journal of biological chemistry, 290(14), 8964-8974 (2015-02-05)
NCX1 is a Na(+)/Ca(2+) exchanger, which is believed to provide a key route for basolateral Ca(2+) efflux in the renal epithelia, thus contributing to renal Ca(2+) reabsorption. Altered mineral homeostasis, including intestinal and renal Ca(2+) transport may represent a significant
Sharlene M Day et al.
Physiological genomics, 33(3), 312-322 (2008-03-13)
Relaxation abnormalities are prevalent in heart failure and contribute to clinical outcomes. Disruption of Ca2+ homeostasis in heart failure delays relaxation by prolonging the intracellular Ca2+ transient. We sought to speed cardiac relaxation in vivo by cardiac-directed transgene expression of