AB2266
Anti-VPAC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
vasoactive intestinal peptide receptor 2, Helodermin-preferring VIP receptor, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type III receptor, vasoactive intestinal polypeptide receptor 2, PACAP type III receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIPR2(7434)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VPAC2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable