Wichtige Dokumente
AB1785P
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamin-D3-Rezeptor-Antikörper, zytoplasmische Domäne
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
D3R
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DRD3(1814)
Spezifität
Spezifisch für Dopamin-D3-Rezeptor. Der humane Dopamin-D3-Rezeptor ist ein G-Protein-gekoppeltes und transmembranes Rezeptorprotein mit 400 AS (Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992). Das Immunogenpeptid zeigt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit anderen Dopaminrezeptoren (D1, D2, D4 oder D5).
Immunogen
Eine 19-Aminosäuren-Peptidsequenz aus dem humanen D3-Rezeptor innerhalb der dritten zytoplasmischen Domäne.
Epitop: zytoplasmische Domäne
Anwendung
Dieser Anti-Dopamin-D3-Rezeptor-Antikörper, zytoplasmische Domäne, ist zur Verwendung in ELISA, IH und WB für den Nachweis des Dopamin-D3-Rezeptors validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode). Zur Visualisierung der Rezeptorbande sollten rund 100–400 μg Membranprotein pro Bahn geladen werden.
Immunhistochemie: 1–20 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml (1 μg/ml Immunogenpeptid (Best.-Nr. AG224)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,5 mit 0,1% BSA. Frei von Konservierungsmitteln
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Giros et al.
Biochemical and biophysical research communications, 176(3), 1584-1592 (1991-05-15)
Using Polymerase Chain Reaction amplification of mRNAs from several areas of rat brain we have shown the occurrence of two shorter transcripts of the dopamine D3 receptor gene, in addition to that corresponding to the D3 receptor. Cloning and sequencing
C D Livingstone et al.
The Biochemical journal, 287 ( Pt 1), 277-282 (1992-10-01)
Three-dimensional computer models of the rat D2, D3 and D4 dopamine receptor subtypes have been constructed based on the diffraction co-ordinates for bacteriorhodopsin, another membrane-bound protein containing seven transmembrane domains presumed to be arranged in a similar spatial orientation. Models