Alle Fotos(1)
Key Documents
AB1498P
Sigma-Aldrich
Anti-Stammzellenfaktor-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
SCF, c-kit Ligand, Mast Cell Growth Factor, MGF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KITLG(4254)
Allgemeine Beschreibung
Der Stammzellfaktor (SCF), der auch als c-Kit-Ligand (KL), Stahlfaktor (SLF) und Mastzellwachstumsfaktor (MGF) bezeichnet wird, ist ein 30 kDa-Glycoprotein mit einem breiten Wirkungsspektrum auf verschiedene Gewebe, u. a. hämatopoetische Zellen, Pigmentzellen und primordiale Keimzellen. SCF wird von Endothelzellen, Fibroblasten und Knochenmark-Stromazellen in membrangebundener Form sekretiert, die gespalten werden kann, um die lösliche Form freizusetzen. Beide Formen sind bei der Förderung der Koloniebildung aus murinen Knochenmarkzellen aktiv; der membrangebundene SCF ist jedoch bei der Förderung von Hämatopoesen in vivo effektiver, was auf eine Rolle des SCF in zellulären Interaktionen zwischen hämatopoetischen und Stromazellen schließen lässt. Es wird angenommen, dass der lösliche Stoff in der Lösung als nicht kovalent gebundenes Dimer existiert. Der SCF ist von seiner Struktur her mit M-CSF (CSF-1) und dem Flt-3/Flk-2-Liganden (FL) verwandt. Alle drei sind von einer ähnlichen Größe; sie existieren in transmembraner und löslicher Form, und es gibt vier konservierte Cysteine und alternative Exon-Spleißstellen. Die Sequenzhomologie ist allerdings sehr verschieden. Der SCF für sich allein ist ein mäßig effektiver koloniestimulierender Faktor. In Anwesenheit anderer Zytokine wie EPO, TPO, GM-CSF, G-CSF, M-CSF, IL-3 und IL-7 ist der SCF jedoch ein wirksames Costimulans mit synergistischer Wirkungsweise, das myeloische, erythroide oder lymphoide Zellinien-Kolonien vergrößert, ohne die Zellliniendifferenzierung der Vorläufer zu beeinflussen.
Spezifität
Reagiert mit Maus-SCF; der SCF ist stark konserviert, eine Kreuzreaktion mit SCF von Ratten, Menschen und anderen Spezies ist zu erwarten, wurde aber noch nicht getestet.
Immunogen
Hochreiner (>98 %) rekombinanter Maus-SCF
Anwendung
Dieser Anti-Stammzellenfaktor-Antikörper detektiert Stammzellenfaktor und ist für die Verwendung in ELISA, WB und NEUT validiert.
ELISA: Für den Nachweis von mSCF durch direkten ELISA (bei Verwendung von 100 μl Antikörperlösung pro Well) ist eine Konzentration von mindestens 0,5 μg/ml dieses Antikörpers erforderlich. Erkennt rekombinanten mSCF im Bereich von 0,2 - 0,4 ng/Well.
Neutralisation: Für ½ eine maximale Hemmung (ND50) der biologischen Aktivität von mSCF (20 ng/ml), ist eine Konzentration von 0,64 - 0,97 μg/ml erforderlich.
Western Blot: 0,1 - 0,2 μg/ml. Diese Verdünnung ergibt eine Nachweisgrenze von 1,5-3,0 ng/Spur unter reduzierenden und nicht-reduzierenden Bedingungen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Hämatopoetische Stammzellen
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Zielbeschreibung
30 kDa
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus 0,5X PBS, pH 7,2. Mit sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Der lyophilisierte Antikörper ist bei Raumtemperatur mindestens einen Monat und gefroren bei -20 ºC mindestens ein Jahr haltbar. Der in sterilem Wasser auf eine Konzentration von = 0,2 mg/ml rekonstituierte Antikörper ist bei 2-4 ºC mindestens sechs Wochen haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Menschliche Mastzellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blocking SCF/c-Kit signal did not inhibit the proliferation of cultured liver progenitor cells.
Caixia Jin,Wenlin Li,Fang Xu,Ji Zhu,Zhiying He,Yiping Hu
IUBMB Life null
Acral lesions of vitiligo: why are they resistant to photochemotherapy?
S M Esmat,A M El-Tawdy,G A Hafez,O A Zeid,D M Abdel Halim,M A Saleh,T M Leheta,M Elmofty
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV null
Lixin Sun et al.
The Journal of clinical investigation, 113(9), 1364-1374 (2004-05-05)
Neural stem/progenitor cell (NSPC) migration toward sites of damaged central nervous system (CNS) tissue may represent an adaptive response for the purpose of limiting and/or repairing damage. Little is known of the mechanisms responsible for this migratory response. We constructed