AB10521
Anti-Neuropilin-1 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
CD304 antigen, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, neuropilin 1, transmembrane receptor, Npn 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (94%)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRP1(8829)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Wachstumskegel & Axonlenkung
Qualität
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this antibody detected Neuropilin 1 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
PC12 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1