AB10339
Anti-UGT1a1 Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGT1A1(54658)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1