Merck
AAWP037PM
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring, w/ thick absorbent pads
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Agentur
in accordance with ASTM® D2276,D4055
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
37 mm
Dicke
150 μm
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und enthalten weniger wasserlösliche Stoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
- In verschiedenen Porengrößen, in Schwarz oder Weiß sowie mit oder ohne gerasterte(r) Oberfläche erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: AAWP
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelüberwachung Partikelentfernung
  • Bioassays
  • Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3