AAWG0250C
MF-Millipore Membranfilter, Zellulosemischester
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, 150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
- MF-Millipore gemischte Celluloseester-Membranfilter sind ideal für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen.
- Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel.
- Der weiße Filter ist mit einer gerasterten Oberfläche erhältlich.
Anwendung
- Überwachung der Luftqualität
- Partikelüberwachung
- Partikelentfernung
- Bioassays
- Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vielseitig einsetzbarer Filter
- In verschiedenen Porengrößen erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3