Wichtige Dokumente
902619
Supelco
Gewindeadapter (2“) (Edelstahl)
with 2 horizontal rapid-action connectors
Synonym(e):
Adapter 2", horizontal
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Unsere Gewindeadapter lassen sich in die G2-Öffnung unserer Edelstahlfässer für Lösungsmittel einsetzen. Dank der 2 verschiedenen senkrechten Anschlüsse kann mit diesem Adapter eine Verwechslung zwischen Gas- und Produktseite für die Lösungsmittelentnahme mittels druckbeaufschlagtem Schutzgas vermieden werden. Der Gewindeadapter besteht aus Edelstahl. Er verfügt über Stecker und Buchse (Rectus Type 21) sowie über einen Blindstopfen für die Verwendung mit Füllstandssensoren. (Siehe 1.67710.0001 oder 1.67730.0001)
Aufgrund der speziellen Ausführung mit waagrechten Anschlüssen kann das Produkt auch bei beschränkter Höhe, wie beispielsweise in Unterbausicherheitsschränken, installiert werden.
mit 2 waagrechten Schnellkupplungsanschlüssen