Wichtige Dokumente
8.57011
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine 77/12/11 (w/w/w), Novabiochem®
Synonym(e):
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine 77/12/11 (w/w/w), Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
215 °C (THF)
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Übergangstemp.
flash point -21.5 °C (THF)
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine ( 77:12:11 (w/w/w) Novabiochem®
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-6.7 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.5 °C - (THF)