8.57006
Verkappungsreagens B2 für die DNA-Synthese
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonym(e):
60%iges Lutidin in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Übergangstemp.
flash point 10.0 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10.0 °C