Wichtige Dokumente
8.55075
Sigma-Aldrich
Wang resin VHL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
p-Benzyloxybenzyl alcohol resin VHL (100-200 mesh), HMP resin VHL (100-200 mesh)
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
For an application of very-high load Wang resin in SPOS see reference [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] M. G. Valverde, et al. (2001) Synlett, 6, 741.
Verlinkung
Replaces: 01-64-0174
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 1.6 - 3.0 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly ( Styrol - 1% DVB), 100 - 200 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable