Wichtige Dokumente
8.53093
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-D-methionine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
226-043-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m1/s1
InChIKey
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of D-methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-0021
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): +18.5 - +23.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable