8.53081
Boc-Lys(Me)₂-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Lys(Me)₂-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H](CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)14-10(11(16)17)8-6-7-9-15(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChIKey
KPXRFYHPDPDJSY-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] F. M. F. Chen & N. L. Benoiton (1978) Can. J. Biochem., 56, 150.
[2] W. K. Paik & S. Kim (1971) Science, 174, 114.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): +17.0 - +21.0 °
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0110)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable