8.52375
Fmoc-hLys(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-hLys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ω-t.-Boc-L-homolysine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CCCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-4-5-15-23(24(30)31)29-26(33)34-17-22-20-13-8-6-11-18(20)19-12-7-9-14-21(19)22/h6-9,11-14,22-23H,4-5,10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChIKey
CLFMIWUWBOOJLY-QHCPKHFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] K. J. Kennedy, et al. (1997) Bioorg. Med. Chem. Lett., 7, 1937.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 %(a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable