Wichtige Dokumente
8.52341
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-cyanophenylalanine
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-4-cyanophenylalanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
190-192 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/p-1/t23-/m0/s1
InChIKey
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Starting amino acid for the preparation of 4-(tetrazol-5-yl-)-phenylalanine.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. S. McMurray, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6555.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable