Merck
8.52229
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(Ac₃AcNH-α-Gal)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-threonine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H38N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChIKey
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
The O-glycosidic linkage and the O-acetyl protection in this building block is stable to both piperidine and TFA [1], making it completely compatible with standard protocols in Fmoc solid phase peptide synthesis. Removal of the acetyl protecting groups is best carried out by treatment of the peptidyl resin with methanolic ammonia prior to cleavage.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Literature references
[1] J. Kihlberg in ′Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach′, W.C. Chan & P.D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 195.
Verlinkung
Replaces: 04-12-8104
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identität (NMR, 1H): entspricht
Identität (NMR): entspricht
NMR-Spektrum: entspricht
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable