Merck
8.51039
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO6 · xC12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N(CCOCCOCC(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Verlinkung
Replaces: 01-63-0205
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb beigestichig
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (LC-MS): 262.1 - 264.1
Reinheit (DC(011A)): ≥ 99 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable